2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2842-1G D2842-5G
TCIAD2842-1GEA 98 EUR
TCIAD2842-1G TCIAD2842-5G
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol ≥95.0% (por GC)
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol
Formula: C₁₉H₄₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844790
Núm. CAS: 106868-09-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %