3,5-Diacetoxybenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2844-1G
D2844-5G
TCIAD2844-1GEA
89
EUR
TCIAD2844-1G
TCIAD2844-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₀O₆ |
Número MDL:
MFCD00017591 Núm. CAS: 35354-29-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |