8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2846-1G D2846-5G
TCIAD2846-1GEA 68 EUR
TCIAD2846-1G TCIAD2846-5G
8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (por GC)
8-Dimethylamino-1-octanol
Formula: C₁₀H₂₃NO
Número MDL: MFCD03701100
Núm. CAS: 29823-87-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %