3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2852-1G D2852-5G
TCIAD2852-1GEA 131 EUR
TCIAD2852-1G TCIAD2852-5G
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol
Formula: C₇H₁₆S₄
Número MDL: MFCD00506918
Núm. CAS: 25676-62-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %