2,2-Diethoxypropionitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2866-25ML D2866-5ML
TCIAD2866-25MLEA 181 EUR
TCIAD2866-25ML TCIAD2866-5ML
2,2-Diethoxypropionitrile ≥98.0% (por GC)
2,2-Diethoxypropionitrile
Formula: C₇H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de inflamación: 44°C
Número MDL: MFCD00209573
Núm. CAS: 56011-12-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %