Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: BES
391334-100 391334-25
391334-100EA 290 EUR
391334-100 391334-25
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, Millipore®
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213,25 g/mol
Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007533
Núm. CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5