Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Methyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate, 2,5-Dihydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester

D2882-1G D2882-5G
TCIAD2882-1GEA 54 EUR
TCIAD2882-1G TCIAD2882-5G
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₈O₂S
MW: 144,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038417
Núm. CAS: 67488-46-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR