4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine
D2892-1G D2892-200MG
TCIAD2892-1GEA 180 EUR
TCIAD2892-1G TCIAD2892-200MG
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₁₀N₄
MW: 186,22 g/mol
Número MDL: MFCD08704188
Núm. CAS: 18511-69-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %