Dodecaethylene glycol monomethyl ether ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2904-100MG D2904-1G
TCIAD2904-100MGEA 90 EUR
TCIAD2904-100MG TCIAD2904-1G
Dodecaethylene glycol monomethyl ether ≥90.0% (por GC)
Dodecaethylene glycol monomethyl ether
Formula: C₂₅H₅₂O₁₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797088
Núm. CAS: 5702-16-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %