(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Triphenyl(2,4-dichlorobenzyl)phosphonium Chloride
D2907-25G D2907-5G
TCIAD2907-25GEA 90 EUR
TCIAD2907-25G TCIAD2907-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formula: C₂₅H₂₀Cl₃P
MW: 457,76 g/mol
Pto. de fusión: 249°C
Número MDL: MFCD00031641
Núm. CAS: 2492-23-1
EINECS: 219-659-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %