4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, DMTMM, 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
D2919-25G D2919-5G
TCIAD2919-25GEA 208 EUR
TCIAD2919-25G TCIAD2919-5G
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Formula: C₁₀H₁₇ClN₄O₃
MW: 276,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03613550
Núm. CAS: 3945-69-5
EINECS: 447-230-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fc664002047bfff0da695d9c50e522c5b40bad0&vid=974ddff40d37f047d2723a4c539359b87f0d5ed0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 17.0 %