Dicyclohexyl(trifluoromethanesulphonyloxy)borane ≥98.0% (by NMR)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid Dicyclohexylboryl Ester, Dicyclohexylboron Triflate
D2943-1G D2943-5G
TCIAD2943-1GEA 52 EUR
TCIAD2943-1G TCIAD2943-5G
Dicyclohexyl(trifluoromethanesulphonyloxy)borane ≥98.0% (by NMR)
Dicyclohexyl(trifluoromethanesulphonyloxy)borane
Formula: C₁₃H₂₂BF₃O₃S
MW: 326.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797094
Núm. CAS: 145412-54-0
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (NMR) min. 98.0 atom%