(2,3-Diclorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dichlorophenylacetonitrile, 2-(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile, 2,3-Dichlorobenzyl cyanide
D2945-25G D2945-5G
TCIAD2945-25GEA 132 EUR
TCIAD2945-25G TCIAD2945-5G
(2,3-Diclorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2,3-Diclorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD01861392
Núm. CAS: 3218-45-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&vid=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C