trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D2946-1G
D2946-5G
TCIAD2946-1GEA
43
EUR
TCIAD2946-1G
TCIAD2946-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula:
C₈H₁₈N₂ Pto. Ebullición: 83°C |
Número MDL:
MFCD03001702 Núm. CAS: 67579-81-1 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |