Diisopropyl sulphate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diisopropyl sulphate
D2954-25G D2954-5G
TCIAD2954-25GEA 373 EUR
TCIAD2954-25G TCIAD2954-5G
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (por GC)
Diisopropyl sulphate
Formula: C₆H₁₄O₄S
MW: 182,23 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: -19°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01682898
Núm. CAS: 2973-10-6
EINECS: 221-011-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %