N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: N,N-Diethyl-o-xylene-3-carboxamide

D2956-25G D2956-5G
TCIAD2956-25GEA 151 EUR
TCIAD2956-25G TCIAD2956-5G
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,30 g/mol
Número MDL: MFCD06797096
Núm. CAS: 57806-76-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR