Di-n-octyl sulphoxide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Di-n-octylsulphoxide, n-Octyl Sulphoxide
D2965-5G D2965-1G
TCIAD2965-5GEA 143 EUR
TCIAD2965-5G TCIAD2965-1G
Di-n-octyl sulphoxide ≥98.0% (by HPLC)
Di-n-octyl sulphoxide
Formula: C₁₆H₃₄OS
MW: 274.51 g/mol
Número MDL: MFCD00039514
Núm. CAS: 1986-89-6
EINECS: 217-861-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C