Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: BES
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 91.3 EUR
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, Millipore®
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007533
Núm. CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5