1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethylene Sulphite, Glycol sulphite
D2977-25G D2977-5G
TCIAD2977-25GEA 37 EUR
TCIAD2977-25G TCIAD2977-5G
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (por GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide
Formula: C₂H₄O₃S
MW: 108,11 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de inflamación: 114°C
Número MDL: MFCD00005354
Núm. CAS: 3741-38-6
EINECS: 223-131-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %