2,3-Dimethylanthraquinone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2980-1G D2980-5G
TCIAD2980-1GEA 83 EUR
TCIAD2980-1G TCIAD2980-5G
2,3-Dimethylanthraquinone ≥95.0% (por GC)
2,3-Dimethylanthraquinone
Formula: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Núm. CAS: 6531-35-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C