3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D2981-1G D2981-5G
TCIAD2981-1GEA 29 EUR
TCIAD2981-1G TCIAD2981-5G
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole
Formula: C₁₈H₁₁Br₂N
Número MDL: MFCD08276338
Núm. CAS: 57103-20-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %