3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2982-1G
D2982-5G
TCIAD2982-1GEA
60
EUR
TCIAD2982-1G
TCIAD2982-5G
3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole
Formula:
C₁₄H₁₁Br₂N |
Número MDL:
MFCD00138134 Núm. CAS: 33255-13-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 139.0 to 143.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |