Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3071-5G D3071-25G
TCIAD3071-5GEA 35 EUR
TCIAD3071-5G TCIAD3071-25G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₀BrF₂O₃P
MW: 267,01 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD00069118
Núm. CAS: 65094-22-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %