4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3104-500MG D3104-1G
TCIAD3104-500MGEA 97 EUR
TCIAD3104-500MG TCIAD3104-1G
4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene
Formula: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240.30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 15638-14-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=999195d4d1f2a89b66020e1d972b2caa81363cd6&vid=999195d4d1f2a89b66020e1d972b2caa81363cd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency