4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
D3134-1G
D3134-5G
TCIAD3134-1GEA
35
EUR
TCIAD3134-1G
TCIAD3134-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (por GC)
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formula:
C₁₈H₂₄N₂ MW: 268,4000 g/mol |
Número MDL:
MFCD01863731 Núm. CAS: 72914-19-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |