4-(1,1-Dioxothiomorpholino)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3162-1G
D3162-5G
TCIAD3162-1GEA
74
EUR
TCIAD3162-1G
TCIAD3162-5G
4-(1,1-Dioxothiomorpholino)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(1,1-Dioxothiomorpholino)benzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃S |
Número MDL:
MFCD08276340 Núm. CAS: 27913-96-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 183.0 to 187.0 deg-C |
Solubility in hot Acetone | almost transparency |