1,6-Dibromopyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3167-1G D3167-5G
TCIAD3167-1GEA 52 EUR
TCIAD3167-1G TCIAD3167-5G
1,6-Dibromopyrene ≥98.0% (por GC)
1,6-Dibromopyrene
Formula: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Número MDL: MFCD09263746
Núm. CAS: 27973-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C