1,8-Dibromopyrene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3168-1G D3168-200MG
TCIAD3168-1GEA 338 EUR
TCIAD3168-1G TCIAD3168-200MG
1,8-Dibromopyrene ≥97.0% (por GC)
1,8-Dibromopyrene
Formula: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Número MDL: MFCD00230868
Núm. CAS: 38303-35-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C