3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D3175-1G D3175-5G
TCIAD3175-1GEA 56 EUR
TCIAD3175-1G TCIAD3175-5G
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine
Formula: C₁₄H₁₀N₄
Pto. de fusión: 196°C
Número MDL: MFCD00023646
Núm. CAS: 6830-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %