Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3196-25G D3196-5G
TCIAD3196-25GEA 63 EUR
TCIAD3196-25G TCIAD3196-5G
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (por GC)
Diethyl-3-hydroxyglutarate
Formula: C₉H₁₆O₅
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00009202
Núm. CAS: 32328-03-3
EINECS: 250-992-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %