3-(1,2-Dimethyl-3-indolyl)-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]phthalide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(4-(Diethylamino)-2-methylphenyl)-3-(1,2-dimethyl-1H-indol-3-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
D3201-25G D3201-5G
TCIAD3201-25GEA 181 EUR
TCIAD3201-25G TCIAD3201-5G
3-(1,2-Dimethyl-3-indolyl)-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]phthalide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-(1,2-Dimethyl-3-indolyl)-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]phthalide
Formula: C₂₉H₃₀N₂O₂
MW: 438.57 g/mol
Número MDL: MFCD08276348
Núm. CAS: 36499-49-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C