3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3209-200MG D3209-1G
TCIAD3209-200MGEA 35 EUR
TCIAD3209-200MG TCIAD3209-1G
3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline
Formula: C12H6Br2N2
MW: 338,0000 g/mol
Número MDL: MFCD09909860
Núm. CAS: 100125-12-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %