3,6-Di(4-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3211-1G D3211-5G
TCIAD3211-1GEA 95 EUR
TCIAD3211-1G TCIAD3211-5G
3,6-Di(4-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,6-Di(4-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Formula: C₁₂H₈N₆
Número MDL: MFCD00129054
Núm. CAS: 57654-36-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %