Dicobalt octacarbonyl estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Di-Cobalt Octacarbonyl, Cobalt carbonyl (Dicobalt octacarbonyl), Octacarbonyldicobalt, Cobalt Carbonyl, Cobalt carbonyl
Estabilización: 1-5% Stabilised with hexane
D3213-5G D3213-25G
TCIAD3213-5GEA 126 EUR
TCIAD3213-5G TCIAD3213-25G
Dicobalt octacarbonyl estabilizado
Dicobalt octacarbonyl
Formula: C₈Co₂O₈
MW: 341.95 g/mol
Pto. de fusión: 51°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016024
Núm. CAS: 10210-68-1
EINECS: 233-514-0
UN: 3466
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03085
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Cobalt 32.0 to 36.0 %