4-(Dimethylamino)pyridine-N-oxide hydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DMAPO
D3220-1G D3220-5G
TCIAD3220-1GEA 135 EUR
TCIAD3220-1G TCIAD3220-5G
4-(Dimethylamino)pyridine-N-oxide hydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(Dimethylamino)pyridine-N-oxide hydrate
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Pto. de fusión: 97°C
Núm. CAS: 1005-31-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %