trans-N,N'-Diacetylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3226-25G D3226-5G
TCIAD3226-25GEA 190 EUR
TCIAD3226-25G TCIAD3226-5G
trans-N,N'-Diacetylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (por GC)
trans-N,N'-Diacetylcyclohexane-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Número MDL: MFCD08276353
Núm. CAS: 70924-78-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %