2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
D3232-25G D3232-500G D3232-100G
TCIAD3232-25GEA 61 EUR
TCIAD3232-25G TCIAD3232-500G TCIAD3232-100G
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Formula: C₆H₁₄BrN
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD00040376
Núm. CAS: 1069-72-3
EINECS: 213-962-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %