2,4-Diethylglutaric acid (DL- and meso- mixture) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Diethylpentanedioic Acid
D3234-25G D3234-5G
TCIAD3234-25GEA 840 EUR
TCIAD3234-25G TCIAD3234-5G
2,4-Diethylglutaric acid (DL- and meso- mixture) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Diethylglutaric acid (DL- and meso- mixture)
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. de fusión: 78°C
Número MDL: MFCD04117827
Núm. CAS: 27899-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %