Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diethylphosphoramidous dichloride, (Diethylamino)phosphonous Dichloride
D3244-25G D3244-5G
TCIAD3244-25GEA 242 EUR
TCIAD3244-25G TCIAD3244-5G
Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (por GC)
Dichloro(diethylamino)phosphine
Formula: C₄H₁₀Cl₂NP
MW: 174,00 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013614
Núm. CAS: 1069-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %