Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(ethene-2,1-diyl))dibenzenesulphonate, 4,4'-Bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl Disodium Salt
D3251-25G D3251-100G
TCIAD3251-25GEA 36 EUR
TCIAD3251-25G TCIAD3251-100G
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl ≥97.0% (by HPLC)
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Formula: C₂₈H₂₂O₆S₂
MW: 562,56 g/mol
Número MDL: MFCD00318874
Núm. CAS: 27344-41-8
EINECS: 248-421-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%