O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-yl)isouronium tetrafluoroborate, N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium Tetrafluoroborate, TDBTU
D3263-5G D3263-25G
TCIAD3263-5GEA 35 EUR
TCIAD3263-5G TCIAD3263-25G
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₁₆BF₄N₅O₂
MW: 349,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077730
Núm. CAS: 125700-69-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%