6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Dibutylamino)-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine
D3265-25G D3265-100G
TCIAD3265-25GEA 21 EUR
TCIAD3265-25G TCIAD3265-100G
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol
Formula: C₁₁H₂₀N₄S₂
MW: 272,43 g/mol
Número MDL: MFCD00272594
Núm. CAS: 29529-99-5
EINECS: 249-682-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8249208b28e35ba4668f24fcc696b96c5061057&vid=e8249208b28e35ba4668f24fcc696b96c5061057&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C