2,3-Dibromopropionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dibromopropionylchloride
D3288-25G D3288-5G
TCIAD3288-25GEA 84 EUR
TCIAD3288-25G TCIAD3288-5G
2,3-Dibromopropionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dibromopropionyl chloride
Formula: C₃H₃Br₂ClO
MW: 250.31 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00000712
Núm. CAS: 18791-02-1
EINECS: 242-575-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %