2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3294-25G D3294-5G
TCIAD3294-25GEA 63 EUR
TCIAD3294-25G TCIAD3294-5G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formula: C₁₆H₂₆O
Pto. Ebullición: 143°C
Número MDL: MFCD00041929
Núm. CAS: 120-95-6
EINECS: 204-439-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&vid=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %