3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
D3295-1G D3295-5G
TCIAD3295-1GEA 18 EUR
TCIAD3295-1G TCIAD3295-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0% (por GC)
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00051507
Núm. CAS: 3749-36-8
EINECS: 223-150-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %