1,2-Dihydroxyindan ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D3311-5G D3311-1G
TCIAD3311-5GEA 104 EUR
TCIAD3311-5G TCIAD3311-1G
1,2-Dihydroxyindan ≥98.0% (por GC)
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. de fusión: 158°C
Núm. CAS: 4370-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16b77ba50eae2e94f50cbc42edb8ca7e884952d&vid=d16b77ba50eae2e94f50cbc42edb8ca7e884952d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR