Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico (contains varying a mounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3,4-difluorofenil)borano
D3350-25G D3350-5G
TCIAD3350-25GEA 92 EUR
TCIAD3350-25G TCIAD3350-5G
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico (contains varying a mounts of Anhydride)
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: 310°C
Número MDL: MFCD00807405
Núm. CAS: 168267-41-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %