7-(Diethylamino)coumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-(Diethylamino)-2H-chromen-2-one
D3354-200MG D3354-1G
TCIAD3354-200MGEA 35 EUR
TCIAD3354-200MG TCIAD3354-1G
7-(Diethylamino)coumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-(Diethylamino)coumarin
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,27 g/mol
Número MDL: MFCD00232946
Núm. CAS: 20571-42-0
EINECS: 243-888-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C