3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyladamantane
D3367-1G
D3367-5G
TCIAD3367-1GEA
61
EUR
TCIAD3367-1G
TCIAD3367-5G
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol
Formula:
C₁₃H₂₂O MW: 194,32 g/mol Pto. Ebullición: 115°C |
Número MDL:
MFCD00188062 Núm. CAS: 26919-42-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |