N,2'-Dimethylformanilide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Methyl-N-(o-tolyl)formamide
D3368-1G D3368-5G
TCIAD3368-1GEA 82 EUR
TCIAD3368-1G TCIAD3368-5G
N,2'-Dimethylformanilide ≥97.0% (por GC)
N,2'-Dimethylformanilide
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Número MDL: MFCD09038514
Núm. CAS: 131840-54-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %